Methyl-4-cyanbenzoat
Lieferant: abcr
Synonyme: 4-Cyanbenzoesäuremethylester
MK480.0025
ABCRMK480.0025EA 0 EUR
ABCRMK480.0025
Methyl-4-cyanbenzoat
Methyl-4-cyanbenzoat
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 67
MDL: MFCD00001823
CAS-Nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III