1-Boc-3-(methylamino)piperidin
Lieferant: abcr
NHC-3123.0001
ABCRNHC-3123.0001EA 0 EUR
ABCRNHC-3123.0001
1-Boc-3-(methylamino)piperidin
1-Boc-3-(methylamino)piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MDL: MFCD04114980
CAS-Nummer: 392331-89-4