Tri-tert-butylphosphin ≥99%

Lieferant: abcr
Gefahr

S15-5810 S15-5810.0001 AB120105.0001 15-5810-5G
ABCRS15-5810EA 0 EUR
ABCRS15-5810 ABCRS15-5810.0001 ABCRAB120105.0001 STRE15-5810-5G
Tri-tert-butylphosphin ≥99%
Tri-tert-butylphosphin

Phosphine

Formel: C₁₂H₂₇P
Siedepunkt: 102…103 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 0,812
Flammpunkt: 1 °F
MDL: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR