Tri-tert-butylphosphin 10% in Toluol
Lieferant: abcr
S15-5811TO.50G
ABCRS15-5811TO.50GEA 0 EUR
ABCRS15-5811TO.50G
Tri-tert-butylphosphin 10% in Toluol
Tri-tert-butylphosphin
Formel: C₁₂H₂₇P
MDL: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I