Triphenylphosphin ≥99%

Lieferant: abcr
Achtung

S15-6700.0100
ABCRS15-6700.0100EA 0 EUR
ABCRS15-6700.0100
Triphenylphosphin ≥99%
Triphenylphosphin

Phosphine

Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 359 °F
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR