2-Biphenylyl(dicyclohexyl)phosphin
Lieferant: ABCR
Synonyme:
(2-Biphenyl)dicyclohexylphosphin
S46-1140.0002
ABCRS46-1140.0002EA
0
EUR
ABCRS46-1140.0002
2-Biphenylyl(dicyclohexyl)phosphin
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Formel:
C₂₄H₃₁P Molecular Weight: 350,48 g/mol |
MDL:
MFCD01862441 CAS-Nummer: 247940-06-3 |