Natriummethanolat ≥98%

Lieferant: abcr
Gefahr

S93-1159.0500
ABCRS93-1159.0500EA 0 EUR
ABCRS93-1159.0500
Natriummethanolat ≥98%
Natriummethanolat

Alkoxide

Formel: CH₃NaO
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR