1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3H-Heptamethyltrisiloxan
SIB1844.0.0010
ABCRSIB1844.0.0010EA
0
EUR
ABCRSIB1844.0.0010
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan
Formel:
C₇H₂₂O₂Si₃ Molecular Weight: 222,51 g/mol |
MDL:
MFCD00048000 CAS-Nummer: 1873-88-7 EINECS: 217-496-1 |