Azidotrimethylsilan
Lieferant: abcr
Synonyme:
Trimethylsilyl azide
SIT8580.0.0050
ABCRSIT8580.0.0050EA
0
EUR
ABCRSIT8580.0.0050
Azidotrimethylsilan
Azidotrimethylsilane
Formel:
C₃H₉N₃Si Molecular Weight: 115.21 g/mol |
MDL:
MFCD00001986 CAS-Nummer: 4648-54-8 EINECS: 225-078-5 UN: 1992 ADR: 3 II |