Acroleindiethylacetal ≥95%
Lieferant: ABCR
|
|
Synonyme:
Acroleinacetal, 3,3-Diethoxypropen
TCA0640.0500
ABCRTCA0640.0500EA
0
EUR
ABCRTCA0640.0500
Acroleindiethylacetal ≥95%
Acroleindiethylacetal
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 121°C…125°C Dichte: 0,850 g/ml Flammpunkt: 15°C |
MDL:
MFCD00009239 CAS-Nummer: 3054-95-3 |