3-Amino-N-methylbenzamid ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminobenzoylmethylamide
TCA1067.0025
ABCRTCA1067.0025EA
0
EUR
ABCRTCA1067.0025
3-Amino-N-methylbenzamid ≥98%
3-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol Schmelzpunkt: 119°C |
MDL:
MFCD00070630 CAS-Nummer: 25900-61-2 |