2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolan ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)

Lieferant: abcr
Gefahr

TCA1176.0005
ABCRTCA1176.0005EA 0 EUR
ABCRTCA1176.0005
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolan ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 75°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00142756
CAS-Nummer: 5754-35-8
EINECS: 227-277-2
UN: 2733
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR