cis-4-Aminocyclohexancarbonsäure ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: ABCR
TCA1448.0005
ABCRTCA1448.0005EA 0 EUR
ABCRTCA1448.0005
cis-4-Aminocyclohexancarbonsäure ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,19 g/mol
MDL: MFCD00191730
CAS-Nummer: 3685-23-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %