5-Chlortryptamin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-3-(2-aminoethyl)indole Hydrochloride
TCC1145.0005
ABCRTCC1145.0005EA
0
EUR
ABCRTCC1145.0005
5-Chlortryptamin Hydrochlorid ≥97%
5-Chlortryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₂Cl₂N₂ Molecular Weight: 231,12 g/mol Schmelzpunkt: 290°C |
MDL:
MFCD00051990 CAS-Nummer: 942-26-7 |