trans-1,4-Diaminocyclohexan ≥98%
Lieferant: abcr
Gefahr
Synonyme: trans-1,4-Cyclohexandiamin
TCC1426.0025
ABCRTCC1426.0025EA 0 EUR
ABCRTCC1426.0025
trans-1,4-Diaminocyclohexan ≥98%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 197°C
Schmelzpunkt: 71°C
MDL: MFCD00075174
CAS-Nummer: 2615-25-0