3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
C2920.5
C2920.25
TWC2920.0005
XXXXC2920.5EA
0
EUR
XXXXC2920.5
XXXXC2920.25
ABCRTWC2920.0005
3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD00016547 CAS-Nummer: 1643-28-3 |