32172 ESD Sicherheitsstiefel weiss * auswechselbare acc Wave-Einlegesohle (Art. 3580/3581) * Obermaterial Lorica, atmungsaktiv * Spezialfutter Silvertex, feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell * Reflektorstreifen * HACCP-gerecht * Stahlkappe (2 1 * 1 PAAR
Lieferant: Abeba