FLUORESCENT DYE 350-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 350-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. PROTEIN CONJUGATES PREPARED WITH FLUORESCENC E DYE 350-I ARE BRIGHT WITH FLUORESCENCE UNAFFECTED BY PH IN THE PHYSIOLOGICAL RANGE (PH 4-10) 200 ug 1 * 200 G
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 350-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 350-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. PROTEIN CONJUGATES PREPARED WITH FLUORESCENC E DYE 350-I ARE BRIGHT WITH FLUORESCENCE UNAFFECTED BY PH IN THE PHYSIOLOGICAL RANGE (PH 4-10) 200 ug 1 * 200 G
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.