FLUORESCENT DYE 405-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 405-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. PROTEIN CONJUGATES PREPARED WITH FLUORESCENC E DYE 405-I ARE BRIGHT WITH FLUORESCENCE UNAFFECTED BY PH IN THE PHYSIOLOGICAL RANGE (PH 4-10). FLUORESCENCE DYE 405- 1 * 200 G
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 405-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 405-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. PROTEIN CONJUGATES PREPARED WITH FLUORESCENC E DYE 405-I ARE BRIGHT WITH FLUORESCENCE UNAFFECTED BY PH IN THE PHYSIOLOGICAL RANGE (PH 4-10). FLUORESCENCE DYE 405- 1 * 200 G
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.