FLUORESCENT DYE 555-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 555-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. COMPARED WITH CY3 CONJUGATES, THOSE OF FLUOR ESCENCE DYE 555-I ARE SLIGHTLY RED-SHIFTED, RESULTING IN AN OPTIMAL MATCH TO FILTERS DESIGNED FOR CY3 DYES IN ACCOMPA 1 * 200 G
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 555-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 555-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. COMPARED WITH CY3 CONJUGATES, THOSE OF FLUOR ESCENCE DYE 555-I ARE SLIGHTLY RED-SHIFTED, RESULTING IN AN OPTIMAL MATCH TO FILTERS DESIGNED FOR CY3 DYES IN ACCOMPA 1 * 200 G
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.