FLUORESCENT DYE 633-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 633-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 63 3-I IS WELL SEPARATED FROM THAT OF OTHER COMMONLY USED RED FLUOROPHORES, SUCH AS TAMRA, TEXAS RED, ALEXA FLUOR 594, F 1 * 200 G
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 633-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 633-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 63 3-I IS WELL SEPARATED FROM THAT OF OTHER COMMONLY USED RED FLUOROPHORES, SUCH AS TAMRA, TEXAS RED, ALEXA FLUOR 594, F 1 * 200 G
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.