FLUORESCENT DYE 700-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 700-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. IN COMPARISON WITH ALEXA FLUOR 700, FLUORESC ENCE DYE 700-I ARE BRIGHTER WITH STRONGER ABSORPTION AT 633NM. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 700-I IS WEL 1 * 200 G
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 700-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 700-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. IN COMPARISON WITH ALEXA FLUOR 700, FLUORESC ENCE DYE 700-I ARE BRIGHTER WITH STRONGER ABSORPTION AT 633NM. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 700-I IS WEL 1 * 200 G
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.