FLUORESCENT DYE 750-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 750-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. COMPARED WITH ALEXA FLUOR 750, FLUORESCENT D YE 750-I IS MUCH BRIGHTER WITH ABSORPTION AT 633NM. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 750-I IS WELL SEPARATED 1 * 200 G
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 750-I STREPTAVIDIN FLUORESCENCE DYE 750-I WITH STREPTAVIDIN CONJUGATE. COMPARED WITH ALEXA FLUOR 750, FLUORESCENT D YE 750-I IS MUCH BRIGHTER WITH ABSORPTION AT 633NM. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 750-I IS WELL SEPARATED 1 * 200 G
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.