FLUORESCENT DYE 750-I PHALLOIDIN FLUORESCENCE DYE 750-I WITH PHALLOIDIN CONJUGATE. COMPARED WITH ALEXA FLUOR 750, FLUORESCENT DYE 7 50-I IS MUCH BRIGHTER WITH ABSORPTION AT 633NM. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 750-I IS WELL SEPARATED FRO 1 * 300 Assays
Lieferant: Abnova
FLUORESCENT DYE 750-I PHALLOIDIN FLUORESCENCE DYE 750-I WITH PHALLOIDIN CONJUGATE. COMPARED WITH ALEXA FLUOR 750, FLUORESCENT DYE 7 50-I IS MUCH BRIGHTER WITH ABSORPTION AT 633NM. FLUORESCENCE EMISSION OF FLUORESCENCE DYE 750-I IS WELL SEPARATED FRO 1 * 300 Assays
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.