Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) Standard für die ICP
Lieferant: AccuStandard
ICP52W1
ACCUICP52W1EA 129 EUR
ACCUICP52W1
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards