Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-1110-0101GDEA 269 EUR
ACE-1110-0101GD ACE-1110-0102GD ACE-1110-0103GD ACE-1110-0302 ACE-1110-0303 ACE-1110-0346 ACE-1110-0501 ACE-1110-0502 ACE-1110-0503 ACE-1110-0546 ACE-1110-1002 ACE-1110-1003 ACE-1110-1004 ACE-1110-1046 ACE-1110-1202 ACE-1110-1203 ACE-1110-1246 ACE-1110-1502 ACE-1110-1503 ACE-1110-1504 ACE-1110-1546 ACE-1110-7502 ACE-1110-7503 ACE-1110-7546 ACE-1110-10003 ACE-1110-10005 ACE-1110-15003 ACE-1110-05003 ACE-1110-0501S ACE-1110-05005S ACE11101503MVK ACE11101546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1.7 bis 10 µm) und