Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-115-0502EA 771 EUR
ACE-115-0502 ACE-115-0503 ACE-115-0546 ACE-115-1002 ACE-115-1003 ACE-115-1046 ACE-115-1502 ACE-115-1503 ACE-115-1504 ACE-115-1546 ACE-115-7546 ACE-115-0102GD ACE-115-0103GD ACE-115-05003 ACETACE1151503AZTI ACETACE-115-1539
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Bietet starke π-π-Wechselwirkungen
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (2 µm, 3 µm, 5 µm und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.