Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-119-0102GDEA 263 EUR
ACE-119-0102GD ACE-119-0103GD ACE-119-0202 ACE-119-0203 ACE-119-0302 ACE-119-0303 ACE-119-0501 ACE-119-0502 ACE-119-0503 ACE-119-0504 ACE-119-0546 ACE-119-1002 ACE-119-1003 ACE-119-1004 ACE-119-1046 ACE-119-1203 ACE-119-1204 ACE-119-1502 ACE-119-1503 ACE-119-1504 ACE-119-1546 ACE-119-7502 ACE-119-7503 ACE-119-7546 ACE-119-05003 ACE1191546MVK
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-AR-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integraler Phenylfunktionalität kombiniert und so die Vorteile von C18- und Phenyleigenschaften in einer einzigen Phase vereint. Dies kann für „standardmäßige“ C18-Säulentrennungen verwendet werden, wird aber zusätzlich für Trennungen empfohlen, bei denen Verbindungen mit aromatischer Funktionalität beteiligt sind.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind aus Edelstahl.