Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-126-0502EA 0 EUR
ACE-126-0502 ACE-126-0503 ACE-126-0510 ACE-126-0520 ACE-126-0530 ACE-126-0546 ACE-126-1002 ACE-126-1010 ACE-126-1020 ACE-126-1030 ACE-126-1046 ACE-126-1203 ACE-126-1220 ACE-126-1246 ACE-126-1502 ACE-126-1503 ACE-126-1504 ACE-126-1510 ACE-126-1520 ACE-126-1530 ACE-126-1546 ACE-126-2502 ACE-126-2503 ACE-126-2504 ACE-126-2510 ACE-126-2520 ACE-126-2530 ACE-126-2546 ACE-126-3546 ACE-126-7520 ACE-126-0102GD ACE-126-0103GD ACE-126-0110GD ACE-126-7530 ACE-126-3020 ACE-126-3030 ACE-126-3046 ACE-126-0120GD
Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® AQ-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Hält polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurück
  • Einzigartige C18-gebundene Phase mit integrierter polarer Funktionalität
  • Aufgrund seiner schnellen Wiederherstellungseigenschaften und Beständigkeit gegen Retentionsverlust ideal für den Einsatz bei schnellen Gradienten
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.