Avantor® ACE® C8-300, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-212-0501EA 0 EUR
ACE-212-0501 ACE-212-0502 ACE-212-0503 ACE-212-0504 ACE-212-0546 ACE-212-1002 ACE-212-1003 ACE-212-1004 ACE-212-1046 ACE-212-1502 ACE-212-1546 ACE-212-7502 ACE-212-0102GD ACE-212-0103GD ACE-212-10005S ACE2121546MVK
Avantor® ACE® C8-300, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C8-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.