Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-225-0246EA 766 EUR
ACE-225-0246 ACE-225-0502 ACE-225-0503 ACE-225-0510 ACE-225-0520 ACE-225-0546 ACE-225-1002 ACE-225-1003 ACE-225-1004 ACE-225-1010 ACE-225-1020 ACE-225-1046 ACE-225-1220 ACE-225-1502 ACE-225-1504 ACE-225-1510 ACE-225-1520 ACE-225-1546 ACE-225-2501 ACE-225-2502 ACE-225-2510 ACE-225-2520 ACE-225-2546 ACE-225-7520 ACE-225-0103GD ACE-225-0110GD ACE-225-7530
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Phenyl-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Hervorragende Peakform auch bei
More Product Information