Avantor® ACE®, HPLC-Vorsäulenfilter
Lieferant: Avantor
ACE-HP210EA 384 EUR
ACE-HP210 ACE-HP205 ACE-CS310 ACE-CS305 ACE-CS210 ACE-CS205
Avantor® ACE®, HPLC-Vorsäulenfilter
Filter Vorsäulen-Filter und -Fritten
Diese Vorsäulenfilter mit PEEK-Körper und Edelstahlfritte bieten Schutz für Analyse- und Microbore-Säulen. Sie werden direkt, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Halters, an die Säule angeschlossen.
  • Universeller Filter, für alle HPLC-Säulen geeignet
  • Nenndruck bis 350 bar (5000 psi)
  • Wiederverwendbar
Analytische Filter sind mit der Option 0,5- und 2-µm-Edelstahlfritten erhältlich (empfohlen für 3- bzw. 5-µm-Säulen). Microbore-Filter haben eine 0,5-µm-Edelstahlfritte und ermöglichen eine geringere Dispersion gegenüber analytischen Filtern. Sie werden für Säulen mit geringerem Volumen empfohlen (kürzer, kleinerer Innen.Ø).