Recombinat Protein,Human Glutaredoxin 1 GLRX1 Protein, His Tag,Human Glutaredoxin 1, His Tag (GLX-H5149) is expressed from E.coli c ells. It contains AA Met 1 - Gln 106 (Accession NP001112362).This protein carries a polyhistidine tag at the N-termin 1 * 1 mg
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human Glutaredoxin 1 GLRX1 Protein, His Tag,Human Glutaredoxin 1, His Tag (GLX-H5149) is expressed from E.coli c ells. It contains AA Met 1 - Gln 106 (Accession NP001112362).This protein carries a polyhistidine tag at the N-termin 1 * 1 mg
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.