Allylbromid 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Brompropen, 3-Propenylbromid

102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 216 EUR
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Allylbromid 99% stabilisiert
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120.98 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1.39 g/cm³
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR