(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Allyl glycidyl ether

102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 30.3 EUR
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether 99+%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.962 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005143
CAS-Nummer: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR