Aluminon
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
103060250
103061000
ACRO103060250EA
56.5
EUR
ACRO103060250
ACRO103061000
Aluminon
Aluminon
Formel:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Schmelzpunkt: 220…225 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040925 CAS-Nummer: 569-58-4 EINECS: 209-319-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to yellow-brown to red-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Solubility | (1.0 % in water) Clear |
Suitability | (for Al determination) Passes test |