4-Aminobenzhydrazid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
103200050
ACRO103200050EA 24.5 EUR
ACRO103200050
4-Aminobenzhydrazid 95%
4-Aminobenzhydrazid
Formel: C₇H₉N₃O
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 224…228 °C
MDL: MFCD00007606
CAS-Nummer: 5351-17-7
EINECS: 226-324-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥94 %