(4-Aminophenyl)acetonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
103210100
ACRO103210100EA 88 EUR
ACRO103210100
(4-Aminophenyl)acetonitril 99%
(4-Aminophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₈N₂
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007912
CAS-Nummer: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %