(±)-2-Amino-1-butanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Aminobutan-1-ol
103250050
ACRO103250050EA 27.6 EUR
ACRO103250050
(±)-2-Amino-1-butanol 97%
(±)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 176
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.944 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008095
CAS-Nummer: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00426
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)