2-Amino-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
103410250
103411000
103415000
ACRO103410250EA
41.1
EUR
ACRO103410250
ACRO103411000
ACRO103415000
2-Amino-5-chlorpyridin 98%
2-Amino-5-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Siedepunkt: 127…128 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 134…138 °C Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 160 °C |
MDL:
MFCD00006324 CAS-Nummer: 1072-98-6 EINECS: 214-020-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 138 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Silver (Ag) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in HNO3) |