2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamin, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amin
103590250
ACRO103590250EA
65.4
EUR
ACRO103590250
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin 98%
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₆H₉N₃ Molecular Weight: 123,16 g/mol Schmelzpunkt: 150…154 °C |
MDL:
MFCD00006102 CAS-Nummer: 767-15-7 EINECS: 212-181-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 154 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |