2-(2-Aminoethyl)pyridin 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 136 EUR
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoethyl)pyridin 95%
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 105…106 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,021 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR