5-Amino-2-methoxypyridin 90% tech.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 35.9 EUR
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-methoxypyridin 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₈N₂O
Siedepunkt: 85…90 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 1,575 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006264
CAS-Nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR