2-Amino-4-methylpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylpyrimidin-2-ylamin
104090100
104091000
ACRO104090100EA
24
EUR
ACRO104090100
ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidin 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₇N₃ Molecular Weight: 109.13 g/mol Siedepunkt: 283 Schmelzpunkt: 155…160 °C |
MDL:
MFCD00006101 CAS-Nummer: 108-52-1 EINECS: 203-591-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |