4-Aminomorpholin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
104110050
ACRO104110050EA 43.8 EUR
ACRO104110050
4-Aminomorpholin 95%
4-Aminomorpholin
Formel: C₄H₁₀N₂O
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006174
CAS-Nummer: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %