2-Amino-1-phenylethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
104320100
ACRO104320100EA
94.1
EUR
ACRO104320100
2-Amino-1-phenylethanol 98%
2-Amino-1-phenylethanol
Appearance: Clear yellow Viscous liquid
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Siedepunkt: 160 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 56…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008137 CAS-Nummer: 7568-93-6 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 60 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +200° to +220° (20 °C, 589 nm) (c=3, CHCl3) |