2-Amino-6-methylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 6-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-6-picolin, 6-Methyl-2-pyridylamin

104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 23.7 EUR
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-methylpyridin 98%
2-Amino-6-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 208…209 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006331
CAS-Nummer: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR