2-Aminopyrazin 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Aminopyrazin, Pyrazin-2-amin

104490100 104490500
ACRO104490100EA 63.5 EUR
ACRO104490100 ACRO104490500
2-Aminopyrazin 99+%
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006137
CAS-Nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR