11-Aminoundecansäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 30.4 EUR
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
11-Aminoundecansäure 97%
11-Aminoundecanoic acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 187…190 °C
MDL: MFCD00008150
CAS-Nummer: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR