4-Anisoylchlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Anissäurechlorid, p-Anissäurechlorid, 4-Methoxybenzoylchlorid, 4-Methoxybenzoesäurechlorid

104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 23.9 EUR
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
4-Anisoylchlorid 99%
4-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1.26 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000687
CAS-Nummer: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00676

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR